Print…
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Amino-6-nitrophenyl)methanol
OR55410-1G OR55410-5G OR55410-10G
APOSOR55410-1GEA 132 EUR
APOSOR55410-1G APOSOR55410-5G APOSOR55410-10G
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01664411
Número CAS: 98451-51-5