Print…
Thiomorpholine, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55408-250MG OR55408-5G
APOSOR55408-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR55408-250MG APOSOR55408-5G
Thiomorpholine, N-BOC protected
Thiomorpholine, N-BOC protected
Fórmula: C₉H₁₇NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14635788
Número CAS: 220655-09-4
UN: 3261
ADR: 8,III