Print…
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55383-1G OR55383-250MG OR55383-5G
APOSOR55383-1GEA 696 EUR
APOSOR55383-1G APOSOR55383-250MG APOSOR55383-5G
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31619567
Número CAS: 2091247-87-7