Print…
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: {4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diyl}diboronic acid, 4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diboronic acid
OR5537-1G OR5537-5G
APOSOR5537-1GEA 22 EUR
APOSOR5537-1G APOSOR5537-5G
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid
Fórmula: C₉H₁₄B₂O₅
Peso Molecular: 223.826 g/mol
Ponto de Fusão: 104…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115638
Número CAS: 850568-40-0