Print…
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-3-iodophenyl)ethanone
OR55348-250MG OR55348-1G OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR55348-250MG APOSOR55348-1G APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrIO
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391612
Número CAS: 919124-08-6