Print…
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,6-Dimethoxypyridin-3-amine
OR55347-100MG OR55347-250MG
APOSOR55347-100MGEA 510 EUR
APOSOR55347-100MG APOSOR55347-250MG
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20715092
Número CAS: 79491-49-9