Print…
Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55327-250MG OR55327-1G OR55327-100MG
APOSOR55327-250MGEA 481 EUR
APOSOR55327-250MG APOSOR55327-1G APOSOR55327-100MG
Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂·ClH
Peso Molecular: 236.095 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31619564
Número CAS: 2227272-88-8