Print…
Pentachlorophenyl dodecanoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55322-250MG OR55322-1G
APOSOR55322-250MGEA 108 EUR
APOSOR55322-250MG APOSOR55322-1G
Pentachlorophenyl dodecanoate 97%
Pentachlorophenyl dodecanoate
Fórmula: C₁₈H₂₃Cl₅O₂
Peso Molecular: 448.639 g/mol
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050976
Número CAS: 3772-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III