3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR55320-1G
OR55320-5G
APOSOR55320-1GEA
84.6
EUR
APOSOR55320-1G
APOSOR55320-5G
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine
Fórmula:
C₁₁H₁₆BrNO Peso Molecular: 258.155 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03718813 Número CAS: 76579-64-1 |