Print…
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Butyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
OR55319-1G OR55319-5G
APOSOR55319-1GEA 127 EUR
APOSOR55319-1G APOSOR55319-5G
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
5-Butyl-1H-benzotriazole
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃
Peso Molecular: 175.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22581692
Número CAS: 3663-24-9