Print…
Iodocholine iodide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-hydroxyethyl-(iodomethyl)-dimethylazanium iodide
OR55305-1G OR55305-100MG
APOSOR55305-1GEA 480 EUR
APOSOR55305-1G APOSOR55305-100MG
Iodocholine iodide 97%
Iodocholine iodide
Fórmula: C₅H₁₃INO·I
Peso Molecular: 356.972 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20489393
Número CAS: 28508-22-7