Print…
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(2-Aminoethyl)acrylamide hydrochloride, hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)prop-2-enamide
OR55289-250MG OR55289-1G
APOSOR55289-250MGEA 174 EUR
APOSOR55289-250MG APOSOR55289-1G
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀N₂O·ClH
Peso Molecular: 150.607 g/mol
Ponto de Fusão: 120…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18380727
Número CAS: 54641-27-9