Print…
trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 4-aminocyclohexane-1-carboxylate, hydrochloride
OR55285-250MG OR55285-1G
APOSOR55285-250MGEA 50.9 EUR
APOSOR55285-250MG APOSOR55285-1G
trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₇NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14635812
Número CAS: 2084-28-8