Print…
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55281-1G OR55281-250MG
APOSOR55281-1GEA 162 EUR
APOSOR55281-1G APOSOR55281-250MG
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₁BO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18383373
Número CAS: 150033-80-0