Print…
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55277-1G OR55277-250MG OR55277-5G
APOSOR55277-1GEA 224 EUR
APOSOR55277-1G APOSOR55277-250MG APOSOR55277-5G
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Fórmula: C₆H₇BrN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20923742
Número CAS: 1052271-58-5