Print…
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55275-250MG OR55275-1G
APOSOR55275-250MGEA 174 EUR
APOSOR55275-250MG APOSOR55275-1G
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13704701
Número CAS: 53078-68-5