Print…
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55274-250MG OR55274-1G OR55274-5G
APOSOR55274-250MGEA 97.3 EUR
APOSOR55274-250MG APOSOR55274-1G APOSOR55274-5G
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09834772
Número CAS: 1261816-95-8