Print…
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55266-1G OR55266-250MG
APOSOR55266-1GEA 127 EUR
APOSOR55266-1G APOSOR55266-250MG
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04037222
Número CAS: 355836-08-7