Print…
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55265-1G OR55265-250MG OR55265-5G
APOSOR55265-1GEA 65.4 EUR
APOSOR55265-1G APOSOR55265-250MG APOSOR55265-5G
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Fórmula: C₇H₇ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09026962
Número CAS: 51123-59-2