Print…
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55252-1G OR55252-250MG OR55252-5G
APOSOR55252-1GEA 1440 EUR
APOSOR55252-1G APOSOR55252-250MG APOSOR55252-5G
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄BrClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31543878
Número CAS: 2091408-21-6