Print…
2-Iodo-1,4-benzoquinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Iodocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR55251-1G OR55251-250MG
APOSOR55251-1GEA 393 EUR
APOSOR55251-1G APOSOR55251-250MG
2-Iodo-1,4-benzoquinone
2-Iodo-1,4-benzoquinone
Fórmula: C₆H₃IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01663089
Número CAS: 3958-83-6
UN: 2587
ADR: 6.1,II