Print…
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55244-10G OR55244-1G OR55244-5G
APOSOR55244-10GEA 684 EUR
APOSOR55244-10G APOSOR55244-1G APOSOR55244-5G
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11103016
Número CAS: 68740-33-0