Print…
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55243-1G OR55243-25G OR55243-5G
APOSOR55243-1GEA 114 EUR
APOSOR55243-1G APOSOR55243-25G APOSOR55243-5G
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃O₂
Peso Molecular: 231.251 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09031748
Número CAS: 691363-08-3