Print…
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55242-1G OR55242-5G
APOSOR55242-1GEA 253 EUR
APOSOR55242-1G APOSOR55242-5G
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆Br₂O₂
Peso Molecular: 293.94 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27935321
Número CAS: 99615-74-4