Print…
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55241-1G OR55241-5G OR55241-25G
APOSOR55241-1GEA 232 EUR
APOSOR55241-1G APOSOR55241-5G APOSOR55241-25G
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Br₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08673515
Número CAS: 3111-51-1