Print…
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55208-1G OR55208-5G OR55208-25G
APOSOR55208-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55208-1G APOSOR55208-5G APOSOR55208-25G
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464263
Número CAS: 3920-38-5