Print…
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55185-100MG OR55185-1G OR55185-250MG
APOSOR55185-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR55185-100MG APOSOR55185-1G APOSOR55185-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366751
Número CAS: 148550-51-0