Print…
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Aminoquinoline-7-carbaldehyde
OR55179-1G OR55179-250MG
APOSOR55179-1GEA 296 EUR
APOSOR55179-1G APOSOR55179-250MG
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₈N₂O
Ponto de Fusão: 85…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110554
Número CAS: 158753-17-4