Print…
3-Bromo-4-nitrothiophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55174-1G OR55174-250MG
APOSOR55174-1GEA 480 EUR
APOSOR55174-1G APOSOR55174-250MG
3-Bromo-4-nitrothiophenol
3-Bromo-4-nitrothiophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22481215
Número CAS: 1823075-44-0