Print…
1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55146-1G OR55146-250MG
APOSOR55146-1GEA 574 EUR
APOSOR55146-1G APOSOR55146-250MG
1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
Fórmula: C₁₂H₇BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30746962
Número CAS: 873974-43-7