Print…
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55145-1G OR55145-250MG
APOSOR55145-1GEA 78.3 EUR
APOSOR55145-1G APOSOR55145-250MG
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Fórmula: C₁₂H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092287
Número CAS: 19261-06-4