Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR55136-1G
OR55136-25G
OR55136-5G
APOSOR55136-1GEA
0
EUR
APOSOR55136-1G
APOSOR55136-25G
APOSOR55136-5G
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate
Fórmula:
C₈H₈BrNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00085568 Número CAS: 6942-37-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |