Print…
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55124-1G OR55124-5G
APOSOR55124-1GEA 0 EUR
APOSOR55124-1G APOSOR55124-5G
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00237437
Número CAS: 113231-05-3