Print…
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodopyridine-2,6-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55111-1G OR55111-250MG
APOSOR55111-1GEA 382 EUR
APOSOR55111-1G APOSOR55111-250MG
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₂INO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042539
Número CAS: 120491-90-9