Print…
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55102-100MG OR55102-250MG
APOSOR55102-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR55102-100MG APOSOR55102-250MG
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈BrNO₃
Ponto de Fusão: 216…218 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07376078
Número CAS: 91182-58-0