3-Amino-4-bromobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR55073-1G
OR55073-250MG
APOSOR55073-1GEA
0
EUR
APOSOR55073-1G
APOSOR55073-250MG
3-Amino-4-bromobenzonitrile
3-Amino-4-bromobenzonitrile
Fórmula:
C₇H₅BrN₂ Ponto de Fusão: 99 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11036380 Número CAS: 72635-78-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |