Print…
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55070-1G OR55070-250MG OR55070-5G
APOSOR55070-1GEA 168 EUR
APOSOR55070-1G APOSOR55070-250MG APOSOR55070-5G
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061910
Número CAS: 155380-11-3