Print…
Hexadecamethylheptasiloxane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13,13-Hexadecamethylheptasiloxane
OR55032-1G OR55032-250MG
APOSOR55032-1GEA 126 EUR
APOSOR55032-1G APOSOR55032-250MG
Hexadecamethylheptasiloxane
Hexadecamethylheptasiloxane
Fórmula: C₁₆H₄₈O₆Si₇
Peso Molecular: 533.147 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663924
Número CAS: 541-01-5