Print…
Potassium oxirane-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Oxiranecarboxylic acid potassium salt
OR54835-1G OR54835-250MG
APOSOR54835-1GEA 400 EUR
APOSOR54835-1G APOSOR54835-250MG
Potassium oxirane-2-carboxylate
Potassium oxirane-2-carboxylate
Fórmula: C₃H₃O₃·K
Peso Molecular: 126.152 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16293376
Número CAS: 51877-54-4