Print…
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54833-1G OR54833-250MG
APOSOR54833-1GEA 609 EUR
APOSOR54833-1G APOSOR54833-250MG
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
Fórmula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29081504
Número CAS: 33259-36-8