5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR54716-1G
OR54716-250MG
APOSOR54716-1GEA
0
EUR
APOSOR54716-1G
APOSOR54716-250MG
5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95+%
5-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Fórmula:
C₇H₅BrN₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD06739219 Número CAS: 885275-77-4 |