Print…
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54701-1G OR54701-250MG
APOSOR54701-1GEA 434 EUR
APOSOR54701-1G APOSOR54701-250MG
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄BrClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07429304
Número CAS: 944692-41-5