Print…
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54700-1G OR54700-250MG
APOSOR54700-1GEA 145 EUR
APOSOR54700-1G APOSOR54700-250MG
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₁H₈BrClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31544763
Número CAS: 1643914-32-2