Print…
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR54697-1G OR54697-5G
APOSOR54697-1GEA 125 EUR
APOSOR54697-1G APOSOR54697-5G
2,5-Dimethylphenacyl bromide
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO
Peso Molecular: 227.098 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07364273
Número CAS: 75840-13-0
UN: 3261
ADR: 8 III