Print…
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54694-1G OR54694-250MG
APOSOR54694-1GEA 944 EUR
APOSOR54694-1G APOSOR54694-250MG
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
Fórmula: C₈H₅BrIN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31915671
Número CAS: 2309465-44-7