Print…
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54672-1G OR54672-250MG
APOSOR54672-1GEA 429 EUR
APOSOR54672-1G APOSOR54672-250MG
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₇BrO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01764559
Número CAS: 119686-34-9