Print…
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54659-100MG OR54659-1G OR54659-250MG
APOSOR54659-100MGEA 128 EUR
APOSOR54659-100MG APOSOR54659-1G APOSOR54659-250MG
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975903
Número CAS: 185335-67-5