Print…
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54655-1G OR54655-250MG
APOSOR54655-1GEA 0 EUR
APOSOR54655-1G APOSOR54655-250MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₄BrNO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28098934
Número CAS: 286836-15-5