Print…
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Cyclopropylphenyl)methanol
OR54651-1G OR54651-250MG OR54651-5G
APOSOR54651-1GEA 162 EUR
APOSOR54651-1G APOSOR54651-250MG APOSOR54651-5G
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Peso Molecular: 148.202 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20921818
Número CAS: 118184-68-2