3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR54650-1G
OR54650-250MG
APOSOR54650-1GEA
0
EUR
APOSOR54650-1G
APOSOR54650-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Fórmula:
C₁₀H₁₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06802678 Número CAS: 893738-74-4 |